水杨酸甲酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 冬绿苷, 冬青油, 邻羟基苯甲酸甲酯, 2-羟基苯甲酸甲酯
S0015-25G S0015-500G
TCIAS0015-25GEA 0 CNY
TCIAS0015-25G TCIAS0015-500G
水杨酸甲酯 ≥99.0% (by GC)
水杨酸甲酯
分子式: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
分子量: 152.15 g/mol
沸点: 224°C
溶点: –9°C
闪点: 97°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002214
CAS号: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Index: 14,06120
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e9d68e443778019f895096cc9c89cc169c0b45d&vid=1e9d68e443778019f895096cc9c89cc169c0b45d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid to pass test