N,N-二甲基乙酰胺 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
D0641-25ML D0641-500ML
TCIAD0641-25MLEA 0 CNY
TCIAD0641-25ML TCIAD0641-500ML
N,N-二甲基乙酰胺 ≥99.0% (by GC)
N,N-二甲基乙酰胺
分子式: CH₃CON(CH₃)₂
沸点: 165°C
溶点: –20 °C
密度: 0,937 g/cm³ (20 °C)
闪点: 66°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008686
CAS号: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d42c87d67b1d72dea40510f6fb4e26fc85d45278&vid=d42c87d67b1d72dea40510f6fb4e26fc85d45278&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %