乙酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Acetyl chloride 1M in Dichloromethane
A0082-100G A0082-500G
TCIAA0082-100GEA 0 CNY
TCIAA0082-100G TCIAA0082-500G
乙酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
乙酰氯
分子式: C₂H₃ClO
分子量: 78.5 g/mol
沸点: 52°C
溶点: –112°C
闪点: 5°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000719
CAS号: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN号: 1717
ADR: 3 II
Merck Index: 14,00085
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0240b98be12a9dd9a4b69a2b91f488ced54b0c9&vid=f0240b98be12a9dd9a4b69a2b91f488ced54b0c9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %