伞形酮 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
H0236-25G H0236-5G
TCIAH0236-25GEA 0 CNY
TCIAH0236-25G TCIAH0236-5G
伞形酮 ≥98.0% (通过GC)
伞形酮
分子式: C₉H₆O₃
沸点: 382 °C (1013 hPa)
溶点: 204…206 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006878
CAS号: 93-35-6
EINECS: 202-240-3
Merck Index: 14,09847
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %