3-乙酰苯甲酸 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3'-Acetophenonecarboxylic acid, 3-Acetylbenzoic Acid
A1652-1G A1652-5G
TCIAA1652-1GEA 0 CNY
TCIAA1652-1G TCIAA1652-5G
3-乙酰苯甲酸 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-乙酰苯甲酸
分子式: C₉H₈O₃
分子量: 164.16 g/mol
沸点: 343
溶点: 172
MDL编号: MFCD00045847
CAS号: 586-42-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61edf6d26bcf1e01d8f0021a03c3a5a0ce86ffe8&vid=61edf6d26bcf1e01d8f0021a03c3a5a0ce86ffe8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 161.0 to 167.0 deg-C