二苯甲酮 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 二苯酮
B0083-500G B0083-25G
TCIAB0083-500GEA 0 CNY
TCIAB0083-500G TCIAB0083-25G
二苯甲酮 ≥99.0% (by GC)
二苯甲酮
分子式: C₁₃H₁₀O
沸点: 305°C
溶点: 47…49 °C
密度: 1,085 g/cm³ (20 °C)
闪点: 150 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003076
CAS号: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
UN号: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01098
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba0e94b5eaa4fa93c78780c50b9f45339099884d&vid=ba0e94b5eaa4fa93c78780c50b9f45339099884d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 48.0 to 50.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency
Ignition residue (Sulfate) max. 0.05 %