2,4-二氯苄胺 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: (2,4-Dichlorophenyl)methanamine
D1740-25G D1740-5G
TCIAD1740-25GEA 0 CNY
TCIAD1740-25G TCIAD1740-5G
2,4-二氯苄胺 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,4-二氯苄胺
分子式: C₇H₇Cl₂N
分子量: 176.04 g/mol
沸点: 83
MDL编号: MFCD00008109
CAS号: 95-00-1
EINECS: 202-382-6
UN号: 1760
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81af2780fc32a2835190eeba101283188b9abcbb&vid=81af2780fc32a2835190eeba101283188b9abcbb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %