2,6-二氯-4-(三氟甲基)苯胺 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 4-Amino-3,5-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride, 2,6-Dichloro-4-trifluoromethylaniline, 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline
A1900-25G A1900-5G
TCIAA1900-25GEA 0 CNY
TCIAA1900-25G TCIAA1900-5G
2,6-二氯-4-(三氟甲基)苯胺 ≥98.0% (by GC)
2,6-二氯-4-(三氟甲基)苯胺
分子式: C₇H₄Cl₂F₃N
分子量: 230.02 g/mol
密度: 1.532
MDL编号: MFCD00052918
CAS号: 24279-39-8
EINECS: 416-430-0
UN号: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74d8eef4ca47662b5928097eea3eba3b67c3eab3&vid=74d8eef4ca47662b5928097eea3eba3b67c3eab3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %