2,4,6-三氯苯甲酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride
T1413-25G T1413-5G
TCIAT1413-25GEA 0 CNY
TCIAT1413-25G TCIAT1413-5G
2,4,6-三氯苯甲酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4,6-三氯苯甲酰氯
分子式: C₇H₂Cl₄O
沸点: 275°C
密度: 1,56 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00075323
CAS号: 4136-95-2
UN号: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbb1eff4ca73133aabef39ab0552b7c38863529f&vid=fbb1eff4ca73133aabef39ab0552b7c38863529f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %