10-溴-1-癸醇 ≥85.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B1730-25G B1730-5G
TCIAB1730-25GEA 0 CNY
TCIAB1730-25G TCIAB1730-5G
10-溴-1-癸醇 ≥85.0% (通过GC)
10-溴-1-癸醇
分子式: HO(CH₂)₉CH₂Br
沸点: 169°C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00041681
CAS号: 53463-68-6
EINECS: 258-572-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bc3f508b0a2a6a23e613f7da8215023f77be34c&vid=2bc3f508b0a2a6a23e613f7da8215023f77be34c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 85.0 %