α-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
T2311-1G T2311-5G
TCIAT2311-1GEA 0 CNY
TCIAT2311-1G TCIAT2311-5G
α-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene ≥98.0% (by GC)
α-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene
分子式: C₈H₆BrF₃O
分子量: 255.03 g/mol
沸点: 222
溶点: 32
密度: 1.583
MDL编号: MFCD00236321
CAS号: 198649-68-2
UN号: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6ec603794ebd6984a50641d184031b508f105c1&vid=d6ec603794ebd6984a50641d184031b508f105c1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %