5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
B3781-25G
B3781-5G
TCIAB3781-25GEA
0
CNY
TCIAB3781-25G
TCIAB3781-5G
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥97.0% (通过GC)
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
分子式:
C₇H₃BrF₂O₂ 沸点: 79°C |
MDL编号:
MFCD00236212 CAS号: 33070-32-5 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |