2,2′-联吡啶 ≥99.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
B0468-25G B0468-500G
TCIAB0468-25GEA 0 CNY
TCIAB0468-25G TCIAB0468-500G
2,2′-联吡啶 ≥99.0% (通过滴定分析)
2,2′-联吡啶
分子式: C₁₀H₈N₂
沸点: 273°C
溶点: 70…72 °C
密度: 1,326 g/cm³ (-150 °C)
闪点: 121 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006212
CAS号: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03347
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f034e3d688e952a90bfb14613620ae5c61137e11&vid=f034e3d688e952a90bfb14613620ae5c61137e11&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 69.5 to 72.0 deg-C
Solubility in EtOH transparency
Ignition residue (Sulfate) max. 0.05 %