2,3,5-三甲基吡嗪 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
T0942-25G T0942-5G
TCIAT0942-25GEA 0 CNY
TCIAT0942-25G TCIAT0942-5G
2,3,5-三甲基吡嗪 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,3,5-三甲基吡嗪
分子式: C₇H₁₀N₂
分子量: 122.17 g/mol
沸点: 172°C
闪点: 67°C
MDL编号: MFCD00006145
CAS号: 14667-55-1
EINECS: 238-712-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fd2f50eb5b06481b3fdc3cfed0e6ea2daa58e54&vid=1fd2f50eb5b06481b3fdc3cfed0e6ea2daa58e54&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %