1,1,3,3-四甲基胍 99,0 GC, T
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 四甲基胍
T0148-25ML T0148-500ML
TCIAT0148-25MLEA 0 CNY
TCIAT0148-25ML TCIAT0148-500ML
1,1,3,3-四甲基胍 99,0 GC, T
1,1,3,3-四甲基胍
分子式: C₅H₁₃N₃
分子量: 115.18 g/mol
沸点: 163°C
溶点: -30
闪点: 60°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008323
CAS号: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN号: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=826b8c08510a79c2ccc425c9719ef2cec4755532&vid=826b8c08510a79c2ccc425c9719ef2cec4755532&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %