1,3,3-三甲基-2-亚甲基吲哚啉 ≥96.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2-亚甲基-1,3,3-三甲基吲哚啉, Fischer 碱
T0879-500ML T0879-25ML
TCIAT0879-500MLEA 0 CNY
TCIAT0879-500ML TCIAT0879-25ML
1,3,3-三甲基-2-亚甲基吲哚啉 ≥96.0% (by GC)
1,3,3-三甲基-2-亚甲基吲哚啉
分子式: C₁₂H₁₅N
沸点: 248°C
溶点: –10 °C
密度: 0,986 g/cm³ (20 °C)
闪点: 101°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005813
CAS号: 118-12-7
EINECS: 204-235-1
UN号: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d989a0c3560a3a3df1853d58c0f793c1b67502a8&vid=d989a0c3560a3a3df1853d58c0f793c1b67502a8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Red to Dark red to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %