吗啉 ≥99.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 四氢-1,4-噁嗪
M0465-25ML M0465-500ML
TCIAM0465-25MLEA 0 CNY
TCIAM0465-25ML TCIAM0465-500ML
吗啉 ≥99.0% (by GC, titration analysis)
吗啉
分子式: C₄H₉NO
沸点: 129°C
溶点: –5 °C
密度: 1 g/cm³ (20 °C)
闪点: 32°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005972
CAS号: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
UN号: 2054
ADR: 8,I
Merck Index: 14,06277
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96605549f38d626026d0fd50490c339a184ca60a&vid=96605549f38d626026d0fd50490c339a184ca60a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %