2,2,6,6-四甲基哌啶 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
T1051-25ML T1051-250ML
TCIAT1051-25MLEA 0 CNY
TCIAT1051-25ML TCIAT1051-250ML
2,2,6,6-四甲基哌啶 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2,6,6-四甲基哌啶
分子式: C₉H₁₉N
分子量: 141.26 g/mol
沸点: 152
闪点: 24°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005985
CAS号: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
UN号: 1992
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3cf7cfb15a962801730ecdeb75422acd1fbe002&vid=f3cf7cfb15a962801730ecdeb75422acd1fbe002&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %