二丁基二硫 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 二硫二丁烷
D0224-25ML D0224-500ML
TCIAD0224-25MLEA 0 CNY
TCIAD0224-25ML TCIAD0224-500ML
二丁基二硫 ≥95.0% (by GC)
二丁基二硫
分子式: C₈H₁₈S₂
分子量: 178.36 g/mol
沸点: 88°C
溶点: -94
闪点: 93°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009467
CAS号: 629-45-8
EINECS: 211-091-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50bd5f84aa43cacace3d8ba3a8fd653cb611cd62&vid=50bd5f84aa43cacace3d8ba3a8fd653cb611cd62&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %