1,3-二噁烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-二氧杂环己烷
D0859-25ML D0859-500ML
TCIAD0859-25MLEA 0 CNY
TCIAD0859-25ML TCIAD0859-500ML
1,3-二噁烷 ≥98.0% (by GC)
1,3-二噁烷
分子式: C₄H₈O₂
沸点: 105°C
密度: 1,0399 g/cm³ (15 °C)
闪点: 1°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006566
CAS号: 505-22-6
EINECS: 208-005-1
UN号: 1165
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f9a2189056255e552d54252f16c1eb012d0d440&vid=9f9a2189056255e552d54252f16c1eb012d0d440&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %