六甲基二硅氮烷 ≥96.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: HMDS
H0089-100ML H0089-500ML
TCIAH0089-100MLEA 0 CNY
TCIAH0089-100ML TCIAH0089-500ML
六甲基二硅氮烷 ≥96.0% (by GC)
六甲基二硅氮烷
分子式: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
分子量: 161.39 g/mol
沸点: 126°C
溶点: -82
闪点: 8°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008259
CAS号: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN号: 3286
ADR: 3 II
REACH: 01-2119438176-38
Merck Index: 14,04689
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21417d818fc4f3244a0ffd76f7e32aaef315f6c8&vid=21417d818fc4f3244a0ffd76f7e32aaef315f6c8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %