1,1,3,3-四甲基二硅氮烷 97,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Danger
Synonyms: TMDS
T0833-25ML T0833-5ML
TCIAT0833-25MLEA 0 CNY
TCIAT0833-25ML TCIAT0833-5ML
1,1,3,3-四甲基二硅氮烷 97,0 GC_ASSAY_METHOD
1,1,3,3-四甲基二硅氮烷
分子式: C₄H₁₅NSi₂
分子量: 133.34 g/mol
沸点: 100°C
密度: 0.766
闪点: –8°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00025626
CAS号: 15933-59-2
EINECS: 240-072-2
UN号: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dca2066601829ec75a176fccd03bc24969daa0a0&vid=dca2066601829ec75a176fccd03bc24969daa0a0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %