六氟磷酸钾 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
P1023-25G P1023-500G
TCIAP1023-25GEA 0 CNY
TCIAP1023-25G TCIAP1023-500G
六氟磷酸钾 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
六氟磷酸钾
分子式: F₆KP
溶点: 575 °C
密度: 2,58 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00011412
CAS号: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
UN号: 3260
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17021d31daf87d74e5f592a615f500d13e7015c4&vid=17021d31daf87d74e5f592a615f500d13e7015c4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) 95.0 to 110.0 %