2,5-二甲基-2,5-己二醇 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D1167-25G D1167-500G
TCIAD1167-25GEA 0 CNY
TCIAD1167-25G TCIAD1167-500G
2,5-二甲基-2,5-己二醇 ≥99.0% (通过GC)
2,5-二甲基-2,5-己二醇
分子式: C₈H₁₈O₂
沸点: 127°C
溶点: 85…88 °C
密度: 0,898 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004473
CAS号: 110-03-2
EINECS: 203-731-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adcbbb3d6ed8af8b8c16a4df2c7dd6da929eb91d&vid=adcbbb3d6ed8af8b8c16a4df2c7dd6da929eb91d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 87.0 to 92.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency