三甲基氢醌 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
2,3,5-三甲基-1,4-苯二酚, 2,3,5-三甲基对苯二酚
T0477-25G
T0477-500G
TCIAT0477-25GEA
0
CNY
TCIAT0477-25G
TCIAT0477-500G
三甲基氢醌 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
三甲基氢醌
分子式:
C₉H₁₂O₂ 分子量: 152.19 g/mol 沸点: 295 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002346 CAS号: 700-13-0 EINECS: 211-838-3 UN号: 3077 ADR: 9 III |
|
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Redox method) | min. 98.0 % |
Melting point | 168.0 to 174.0 deg-C |