2-羟基吡啶 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-吡啶醇
H0330-25G H0330-250G
TCIAH0330-25GEA 0 CNY
TCIAH0330-25G TCIAH0330-250G
2-羟基吡啶 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-羟基吡啶
分子式: C₅H₅NO
分子量: 95.10 g/mol
沸点: 281°C
溶点: 107
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006268
CAS号: 142-08-5
EINECS: 205-520-3
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=121832894cc06a2488bae7682a1cbb964075997e&vid=121832894cc06a2488bae7682a1cbb964075997e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C