4-戊烯-2-醇 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 烯丙基甲基甲醇
P1804-25G P1804-5G
TCIAP1804-25GEA 0 CNY
TCIAP1804-25G TCIAP1804-5G
4-戊烯-2-醇 ≥99.0% (by GC)
4-戊烯-2-醇
分子式: C₅H₁₀O
沸点: 116°C
密度: 0,8362 g/cm³ (20 °C)
闪点: 30°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004556
CAS号: 625-31-0
EINECS: 210-887-8
UN号: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e16c3fa7f0e9a9fd804ce5c97d9d3d4332cf9357&vid=e16c3fa7f0e9a9fd804ce5c97d9d3d4332cf9357&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %