1,1-二苯基乙醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
D0295-25G D0295-5G
TCIAD0295-25GEA 0 CNY
TCIAD0295-25G TCIAD0295-5G
1,1-二苯基乙醇 ≥98.0% (通过GC)
1,1-二苯基乙醇
分子式: (C₆H₅)₂C(OH)CH₃
沸点: 155°C
溶点: 77…81 °C
密度: 1,1059 g/cm³ (15 °C)
MDL编号: MFCD00004450
CAS号: 599-67-7
EINECS: 209-970-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d18c777513acf3bdea37170d7128a1ba221822f1&vid=d18c777513acf3bdea37170d7128a1ba221822f1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency