2-甲基-3-丁烯-2-醇 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1,1-二甲基烯丙醇, 3-羟基-3-甲基-1-丁烯
M0178-25ML M0178-500ML
TCIAM0178-25MLEA 0 CNY
TCIAM0178-25ML TCIAM0178-500ML
2-甲基-3-丁烯-2-醇 ≥97.0% (by GC)
2-甲基-3-丁烯-2-醇
分子式: C₅H₁₀O
沸点: 96°C
溶点: –15 °C
密度: 0,824 g/cm³ (20 °C)
闪点: 19°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004470
CAS号: 115-18-4
EINECS: 204-068-4
UN号: 1987
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86ab09fb78d954aceee376d00b8c72529a6c393f&vid=86ab09fb78d954aceee376d00b8c72529a6c393f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %