正硅酸丁酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
T1126-25ML T1126-500ML
TCIAT1126-25MLEA 0 CNY
TCIAT1126-25ML TCIAT1126-500ML
正硅酸丁酯 ≥98.0% (通过GC)
正硅酸丁酯
分子式: C₁₆H₃₆O₄Si
沸点: 277°C
密度: 0,9353 g/cm³ (0 °C)
闪点: 136°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009432
CAS号: 4766-57-8
EINECS: 225-305-8
UN号: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=172d03f06940789cb5228ffcdecd231cf73e7a29&vid=172d03f06940789cb5228ffcdecd231cf73e7a29&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %