二乙二醇二丁醚 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B0828-25ML B0828-500ML
TCIAB0828-25MLEA 0 CNY
TCIAB0828-25ML TCIAB0828-500ML
二乙二醇二丁醚 ≥98.0% (通过GC)
二乙二醇二丁醚
分子式: C₁₂H₂₆O₃
沸点: 255°C
溶点: –60°C
密度: 0,88 g/cm³ (20 °C)
闪点: 122°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009459
CAS号: 112-73-2
EINECS: 204-001-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=544b74041262de320e3f7ebf664d37a461a01f93&vid=544b74041262de320e3f7ebf664d37a461a01f93&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %