1,2-二甲氧基乙烷 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-二甲氧基乙烷, 单甘醇二甲醚, mono-Glyme, 乙二醇二甲醚
D0634-25ML D0634-500ML
TCIAD0634-25MLEA 0 CNY
TCIAD0634-25ML TCIAD0634-500ML
1,2-二甲氧基乙烷 ≥99.0% (by GC)
1,2-二甲氧基乙烷
分子式: C₄H₁₀O₂
分子量: 90.12 g/mol
沸点: 84°C
溶点: -69
闪点: –2°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008502
CAS号: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN号: 2252
ADR: 3 II
Merck Index: 14,03224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=774013f8f155aa30ac65be3f869bd25fadc3643e&vid=774013f8f155aa30ac65be3f869bd25fadc3643e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %