2-甲氧基苯硫酚 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
M1670-25G M1670-5G
TCIAM1670-25GEA 0 CNY
TCIAM1670-25G TCIAM1670-5G
2-甲氧基苯硫酚 ≥98.0% (通过GC)
2-甲氧基苯硫酚
分子式: C₇H₈OS
沸点: 219°C
密度: 1,14 g/cm³ (30 °C)
闪点: 95°C
MDL编号: MFCD00004834
CAS号: 7217-59-6
EINECS: 230-605-7
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6117229ff02b79424e7d535ad6bccc139c96c4b&vid=c6117229ff02b79424e7d535ad6bccc139c96c4b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %