二乙二醇 ≥99.5% (by GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
二(羟乙基)醚, 二甘醇, 2,2′-氧代二乙醇, 2-羟基乙基醚
D0495-100G
D0495-500G
TCIAD0495-100GEA
0
CNY
TCIAD0495-100G
TCIAD0495-500G
二乙二醇 ≥99.5% (by GC)
二乙二醇
分子式:
C₄H₁₀O₃ 分子量: 106.12 g/mol 沸点: 245°C 溶点: –7°C 闪点: 124°C (closed cup) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002882 CAS号: 111-46-6 EINECS: 203-872-2 Merck Index: 14,03119 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.5 % |