1-苯氧基-2-丙醇 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 苯氧异丙醇, DOWANOL PPh, 丙二醇苯醚
P0118-25ML P0118-500ML
TCIAP0118-25MLEA 0 CNY
TCIAP0118-25ML TCIAP0118-500ML
1-苯氧基-2-丙醇 ≥95.0% (by GC)
1-苯氧基-2-丙醇
分子式: C₆H₅OCH₂CH(OH)CH₃
分子量: 152.19 g/mol
沸点: 233°C
溶点: 11.4
闪点: 125°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00016861
CAS号: 770-35-4
EINECS: 212-222-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=594d52a09ae8e41962f91940c842ba35d5792258&vid=594d52a09ae8e41962f91940c842ba35d5792258&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 95.0 %