乙二醇丁醚 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 丁基溶纤剂, 2-丁氧基乙醇
B0698-25ML B0698-500ML
TCIAB0698-25MLEA 0 CNY
TCIAB0698-25ML TCIAB0698-500ML
乙二醇丁醚 ≥99.0% (by GC)
乙二醇丁醚
分子式: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
分子量: 118.18 g/mol
沸点: 171°C
溶点: -70
闪点: 68°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002884
CAS号: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
UN号: 2810
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,01559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d62ce354745b00c678789666f25511b6c7d330e6&vid=d62ce354745b00c678789666f25511b6c7d330e6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %