苄醚 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 二苄醚
B0418-25ML B0418-500ML
TCIAB0418-25MLEA 0 CNY
TCIAB0418-25ML TCIAB0418-500ML
苄醚 ≥95.0% (by GC)
苄醚
分子式: C₆H₅CH₂OCH₂C₆H₅
沸点: 298 °C (1013 hPa)
密度: 1,0424 g/cm³ (20 °C)
闪点: 135°C
MDL编号: MFCD00004780
CAS号: 103-50-4
EINECS: 203-118-2
UN号: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01132
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=912303c3cfccdbc306203b65440a6702ae868c62&vid=912303c3cfccdbc306203b65440a6702ae868c62&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %