亚硫酸二乙酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: DES
D0528-25G D0528-500G
TCIAD0528-25GEA 0 CNY
TCIAD0528-25G TCIAD0528-500G
亚硫酸二乙酯 ≥98.0% (by GC)
亚硫酸二乙酯
分子式: C₄H₁₀O₃S
分子量: 138.19 g/mol
沸点: 157°C
闪点: 49°C
MDL编号: MFCD00009098
CAS号: 623-81-4
EINECS: 210-815-5
UN号: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=591a5cf64b75ee8f3a37da291180944e576e2c15&vid=591a5cf64b75ee8f3a37da291180944e576e2c15&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %