吡啶 N-氧化物 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
P0557-25G P0557-500G
TCIAP0557-25GEA 0 CNY
TCIAP0557-25G TCIAP0557-500G
吡啶 N-氧化物 ≥98.0% (通过滴定分析)
吡啶 N-氧化物
分子式: C₅H₅NO
沸点: 270 °C (1013 hPa)
溶点: 61…64 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00006194
CAS号: 694-59-7
EINECS: 211-774-6
Merck Index: 14,07972
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bcc00bd76771a70b49cef7404dd78b68ce05ca6c&vid=bcc00bd76771a70b49cef7404dd78b68ce05ca6c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency