二乙醇胺 ≥99.0% (通过GC) matrix for FABMS and liquid SIMS
供应商: TCI
Danger
S0376-1G S0376-10G
TCIAS0376-1GEA 0 CNY
TCIAS0376-1G TCIAS0376-10G
二乙醇胺 ≥99.0% (通过GC) matrix for FABMS and liquid SIMS
二乙醇胺
分子式: C₄H₁₁NO₂
沸点: 268,8 °C (1013 hPa)
溶点: 28 °C
密度: 1,1 g/cm³ (20 °C)
闪点: 176 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002843
CAS号: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Merck Index: 14,03107
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ce3f8143e4cdb7982ec30d1fcad1f5ab170fe0c&vid=b3f470785a1beb1ddff0dc0ad9841c3521183beb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %