2,4,6-三氨基嘧啶 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
T0834-25G T0834-500G
TCIAT0834-25GEA 0 CNY
TCIAT0834-25G TCIAT0834-500G
2,4,6-三氨基嘧啶 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
2,4,6-三氨基嘧啶
分子式: C₄H₇N₅
沸点: 324 °C (1013 hPa)
溶点: 249°C
密度: 1,45 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00006100
CAS号: 1004-38-2
EINECS: 213-720-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27026141779d8a252b42a0c8e96f58e5ec6fa2b0&vid=27026141779d8a252b42a0c8e96f58e5ec6fa2b0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity