2,3-二氨基甲苯 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2,3-二氨基甲苯
D3788-25G D3788-5G
TCIAD3788-25GEA 0 CNY
TCIAD3788-25G TCIAD3788-5G
2,3-二氨基甲苯 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,3-二氨基甲苯
分子式: C₇H₁₀N₂
沸点: 225°C
溶点: 113 °C
密度: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00011589
CAS号: 2687-25-4
EINECS: 220-248-5
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b739e1facb29f5bee30ea0faf10ad0ece4001e0&vid=8b739e1facb29f5bee30ea0faf10ad0ece4001e0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C