1,5-二氨基萘 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D0101-25G D0101-500G
TCIAD0101-25GEA 0 CNY
TCIAD0101-25G TCIAD0101-500G
1,5-二氨基萘 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
1,5-二氨基萘
分子式: C₁₀H₁₀N₂
沸点: 381 °C (1013 hPa)
溶点: 188 °C
密度: 1,4 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004029
CAS号: 2243-62-1
EINECS: 218-817-8
UN号: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=989520af91f9d1f488d6a40a4f6173bd5744ade6&vid=989520af91f9d1f488d6a40a4f6173bd5744ade6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 194.0 deg-C