磺胺酸 ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 4-氨基苯磺酸, 对氨基苯磺酸
S0120-25G S0120-500G
TCIAS0120-25GEA 0 CNY
TCIAS0120-25G TCIAS0120-500G
磺胺酸 ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
磺胺酸
分子式: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
分子量: 173.19 g/mol
沸点: 363
溶点: 288°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007886
CAS号: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 14,08926
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b06ceb5c3db7565cdc317b2d31e0c8e34e4863a4&vid=b06ceb5c3db7565cdc317b2d31e0c8e34e4863a4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Na2CO3 almost transparency
Nitrous salt max. 0.5 ppm