三羟甲基氨基甲烷 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Tris
A0321-25G A0321-500G
TCIAA0321-25GEA 0 CNY
TCIAA0321-25G TCIAA0321-500G
三羟甲基氨基甲烷 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
三羟甲基氨基甲烷
分子式: NH₂C(CH₂OH)₃
分子量: 121.14 g/mol
沸点: 220°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004679
CAS号: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 14,09772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=111a48de13c37afd5f6305de8c40279b3a234cdd&vid=111a48de13c37afd5f6305de8c40279b3a234cdd&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency