2-氨基嘌呤 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
2-AP
A1111-1G
A1111-200MG
TCIAA1111-1GEA
0
CNY
TCIAA1111-1G
TCIAA1111-200MG
2-氨基嘌呤 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-氨基嘌呤
分子式:
C₅H₅N₅ 分子量: 135.13 g/mol 溶点: 278°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00005566 CAS号: 452-06-2 EINECS: 207-197-4 |
|
产品技术规格
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |