邻甲基苄胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: o-Tolylmethanamine, 2-(Aminomethyl)toluene
M0942-25ML M0942-5ML
TCIAM0942-25MLEA 0 CNY
TCIAM0942-25ML TCIAM0942-5ML
邻甲基苄胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
邻甲基苄胺
分子式: C₈H₁₁N
沸点: 82°C
溶点: < 0 °C
密度: 0,9921 g/cm³ (0 °C)
闪点: 84°C
MDL编号: MFCD00008112
CAS号: 89-93-0
EINECS: 201-952-1
UN号: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c60a5b2f601f418d379e176e027b3ed196a5644a&vid=c60a5b2f601f418d379e176e027b3ed196a5644a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %