异硫氰酸苯甲酯 98,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 异硫代氰氧基甲基苯, 苄芥子油
I0224-25G I0224-5G
TCIAI0224-25GEA 0 CNY
TCIAI0224-25G TCIAI0224-5G
异硫氰酸苯甲酯 98,0 GC_ASSAY_METHOD
异硫氰酸苯甲酯
分子式: C₈H₇NS
分子量: 149.22 g/mol
沸点: 243°C
溶点: 24
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00004819
CAS号: 622-78-6
EINECS: 210-753-9
UN号: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31c01938516088fce995dbee4889481def2c345f&vid=31c01938516088fce995dbee4889481def2c345f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %