N,N,N′-三乙基乙二胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: N1,N1,N2-Triethylethane-1,2-diamine, Diethyl(2-ethylaminoethyl)amine, N,N,N'-Triethylethane-1,2-diamine
T0743-25ML T0743-5ML
TCIAT0743-25MLEA 0 CNY
TCIAT0743-25ML TCIAT0743-5ML
N,N,N′-三乙基乙二胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N,N′-三乙基乙二胺
分子式: C₈H₂₀N₂
分子量: 144.26 g/mol
沸点: 145°C
闪点: 32°C
MDL编号: MFCD00009054
CAS号: 105-04-4
EINECS: 203-264-7
UN号: 2734
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf8316341b429a73b8f6d894a18306f6ae4af99d&vid=cf8316341b429a73b8f6d894a18306f6ae4af99d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %