2-(二甲氨基)吡啶 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: N,N-Dimethylpyridin-2-amine
D1680-25G D1680-500G
TCIAD1680-25GEA 0 CNY
TCIAD1680-25G TCIAD1680-500G
2-(二甲氨基)吡啶 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(二甲氨基)吡啶
分子式: C₇H₁₀N₂
沸点: 108°C
密度: 1,01 g/cm³ (20 °C)
闪点: 74°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006261
CAS号: 5683-33-0
EINECS: 227-147-5
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a283b089b14ed77f56d57fc2da709353bd78e46b&vid=a283b089b14ed77f56d57fc2da709353bd78e46b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %